Key Documents
58267
Stainless Steel Inlet Filter
pore size 2 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
공극 크기
2 μm
일반 설명
All stainless steel construction with a 2 μm porous filter element, 11/16 in./1.7 cm diameter. 1/8 in. pipe.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)