주요 문서
55058
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc A-435
직경
28 mm
공극 크기
2 μm
일반 설명
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger is an accessory for use with Mobile Phase Reservoir System.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)