일반 설명
This system offers complete manifold installation flexibility. As increased manifold capacity is needed, simply order the required parts and install them on-site. Made of brass with 1/4 in. NPTM inlet. Similar to basic system, but with a fixed-pressure regulator that limits gas pressure at the manifold outlets to less than 5 psig. This safety feature guards against accidental over-pressurization of fragile glass vessels, bottles, and reaction equipment.
주의사항
Do not exceed 200 psi inlet gas pressure.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.