주요 문서
SYNM211042
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
port size 4, Hose Connections: left-right, stopcock size 2 mm
동의어(들):
Synthware M211042, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M211042
포트 크기
4
스톱콕 크기
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 14/20 outer joint at the center to fit a rubber septum for keeping syringes under an inert environment cutting down on the number used. Main tube is 22 mm O.D. with both ends connections(10 mm). Delivery ports have 8 mm hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)