제품명
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 07574
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel DEAE-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW.
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.