제품명
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 16092
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel DEAE-5PW columns
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
성분
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.