주요 문서
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
동의어(들):
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
231 °C (dec.)
SMILES string
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
InChI key
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)