주요 문서
675008
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
192.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
195 °C (dec.) (lit.)
211-215 °C (dec.)
작용기
phenyl
SMILES string
Nn1c(S)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c9-12-7(10-11-8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,11,13)
InChI key
OKNHZPGPLNUEPC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Muthaiah Shellaiah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
Novel Cd2+ ions mediated reproducible hybrid graphite-diamond nanowire (G-DNWs; Cd2+-NDS1 NW) growth from 4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (S1) functionalized diamond nanoparticles (NDS1) via supramolecular assembly is reported and demonstrated through TEM and AFM images. FTIR, EDX and XPS studies reveal the supramolecular coordination