Key Documents
807455
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 250 mL, 20-40 μm
동의어(들):
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161501
설명
HW-50S
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
포장
bottle of 250 mL
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylate
기질 활성군
polymer phase
입자 크기
20-40 μm
공극 크기
500-20,000 Da MW range
작동 pH
2-13
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)