주요 문서
806763
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 06763
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G1000PW & G2000PW columns, 13μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)