주요 문서
805146
TSKgel® G2000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® G2000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 05146
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
60 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G2000SW provides excellent separation of peptides and proteins with molecular weights up to 100,000 Da.TSKgel G2000SW columns start at 10μm for analytical columns and also scale to 13 and 20μm in columns up to 55mm ID for preparative purifications.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)