주요 문서
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
동의어(들):
Tubing, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
길이 × O.D. × I.D.:
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
제품명
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 02354
기술
LPLC: suitable
길이 × O.D. × I.D.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)