주요 문서
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
동의어(들):
Tubing, SS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Tosoh 02375
기술
HPLC: suitable
길이 × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)