설명
Separated on Discovery® BIO PolyMA-WAX
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 10 mM Tris, pH 8.0 with HCl; [B] 10 mM Tris, 0.5 M NaCl, pH 8.0 with HCl; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 메모
The large pore diameter of Discovery BIO PolyMA-SCX and PolyMA-WAX particles allows full access to small peptides and very large proteins and protein aggregates. This Figure shows the separation of proteins that vary from 18 to 80 kDA.
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Trypsin Inhibitor
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.