제품명
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
1.0% loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
표면적
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl columns are perfectly suitable for the separation of monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights ≤ 500 kDa with alternative selectivity to C4 and C18 column chemistries to ensure maximum resolution.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
577421-U |