제품명
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
Agency
suitable for USP L86
설명
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
glycans
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
파라미터
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
hydroxy, penta- phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.