제품명
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
material
PSDVB/Trimethylammonium packing
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
파라미터
5000 psi pressure
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
4.1 mm × 250 mm
Matrix
polymeric
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
pH
1-13
분리 기술
anion exchange
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객