용적
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample loop for model 7725 injector (volume 20 μL) is designed for advanced fluid-handling solutions for a variety of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be employed in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.