주요 문서
57404
Knitted reactor coil
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
길이 × I.D.
15 m × 0.25 mm
용적
0.75 mL
호환성
for use with PHRED Reactor
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1