material
polypropylene tube
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
라벨링 범위
7% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
diol bonding, polymerically bonded
입자 크기
50 μm
공극 크기
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
- Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
- The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
- Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.