주요 문서
57016
Supelco
Supelclean LC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pkg of 54 ea
라벨링 범위
7% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
450 m2/g
용적
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
diol bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)