주요 문서
503223
Supelco
Carbon Dioxide Trap Refill
pkg of 500 cc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
일반 설명
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)