주요 문서
27361
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
white PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
격막 직경 × 두께 × PTFE 두께
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
호환성
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Septa are used for sealing applications. Septa, white PTFE/silicone is for use with most organic solvents (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)