주요 문서
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
22 ga
특징
point style 2
syringe type F (fixed needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 008102
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.72 mm
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)