주요 문서
28637-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
니들 크기
22 ga (blunt tip)
설명
gastight
특징
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203081
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
1 mL
호환성
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)