주요 문서
27095-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
직경 × 두께
8 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 2 mL vial, standard opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 0.060 in.) are sized to fit 2 mL screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)