material
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
특징
closure type screw top bottle
pre-assembled
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
49 mm × 114 mm
용적
120 mL
피팅
thread for 22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객