주요 문서
Z190047
Sigma-Aldrich
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
동의어(들):
amber bottle, amber bottles, bottles amber
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
조인트
joint threaded33-400
특징
with cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® 220976
높이 × 직경
208 mm × 96 mm , Cap off size
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)