주요 문서
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
동의어(들):
Capric acid-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C6H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-HZKSPUCSSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)