주요 문서
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
동의어(들):
Infusorial earth
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
Grade
reagent grade
형태
powder
품질
calcined, purified
기술
LPLC: suitable
표면적
2-3.5 m2/g
불순물
≤1% HCl-soluble matter
손실
≤1% loss on ignition
기질
Silica
기질 활성군
silica
입자 크기
125 μm
공극 크기
170000 Å mean pore size
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤500 mg/kg
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)