주요 문서
00940
Supelco
Formic acid
for LC-MS LiChropur, 97.5-98.5% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL number:
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
분석
97.5-98.5% (T)
양식
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
기술
LC/MS: suitable
불순물
1.5-2.5% water
증발 잔류물
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤1.0 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
121.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)