주요 문서
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
동의어(들):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H10O4
Molecular Weight:
191.11
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
동위원소 순도
≥99.0% 13C
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)