Key Documents
489840
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3,3-d2
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
L-4-Hydroxyphenyl(alanine-3,3-d2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)C6H4CD2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
183.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])([C@H](N)C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2
InChI key
OUYCCCASQSFEME-KETSZMSZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)