SMB00948
trans-Resveratrol 3-O-β-D-glucuronide
≥95% (HPLC)
동의어(들):
3-Hydroxy-5-[(1E )-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, trans-Resveratrol 3-O-glucuronide, trans-Resveratrol 3-glucuronide, RSV 3-O-glucuronide, RSV 3-glucuronide, RSV 3-glur, Resveratrol 3-O-β-D-glucuronide, Resveratrol 3-O-b-D-glucuronide, Resveratrol 3-O-glucuronide, Resveratrol 3-glucuronide
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
분자량
403.37 g/mol
저장 조건
(Tightly closed. Dry)
기술
HPLC: suitable
색상
white to beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Canonical SMILES: C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1=CC(=CC=C1/C=C/C2=CC(=CC(=C2)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
InChI key
QWSAYEBSTMCFKY-OTPOQTMVSA-N
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.