주요 문서
Z744120
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 100 tube(s)
동의어(들):
freezer container, freezer storage, storage container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
material
white
특징
to hold 100 tube(s)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech FRSB-2000
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이
2 in. × 2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2" Freezer Box w/100 hole divider
애플리케이션
Cryogenics
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)