주요 문서
Z743334
Cryo-Babies® Labels
green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 1000 roll Labels
제조업체/상표
Diversified Biotech CRY-1000-G
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.28 in. × 0.50 in.
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)