포장
pkg of 1000 Roll
제조업체/상표
Diversified Biotech TT-SWALL
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.50 in. × 0.25 in.
색상
white
일반 설명
Tough-Tags for multiwell plate sidewalls
- Temperature resistant from -40°C to 150°C
- Accept many marking instruments
- Sized perfactly to fit microplate sidewalls
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.