주요 문서
Z376914
Sigma-Aldrich
Cryo-Tags® labels
white, W × L 0.75 in. × 1.5 in., pkg of 1000 ea per roll
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
(Polyvinyl)
white
포장
pkg of 1000 ea per roll
제조업체/상표
Diversified Biotech CRY-2000
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이
0.75 in. × 1.5 in.
일반 설명
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)