주요 문서
Z743350
Cryo-Tags® labels
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 1000 ea per roll
제조업체/상표
Diversified Biotech CRY-2000-O
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.50 in. × 0.75 in.
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)