주요 문서
HS120221
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 100 x 0.5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
특징
Holds 100 x 0.5 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120221
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
5.2 × 5.2 × 1.6 in.
웰 직경
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
특징 및 장점
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)