주요 문서
Z693685
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 100 mL
동의어(들):
212042452
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck24 mm
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 212042452
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Duran filtering flask includes a Keck clip assembly and is idea for vacuum filtrations. The plastic hose connections meet safety and product regulations, and the flask has the Erlenmeyer shape.
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)