추천 제품
AC/DC 입력
230 V
240 V
material
aluminum
특징
CE compliant
제조업체/상표
Stuart HM1000C
파라미터
0-450 °C temp. range
직경 × 높이
275 mm × 220 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A range of economically priced heating mantles for round bottom flasks from 50 mL to 2 litres. Efficient insulation inside the mantles results in very low outer case temperatures. The plastic casing is tough, lightweight and fire resistant.
Temperature is controllable up to a maximum of 450°C. All mantles are earthed for added safety.
Temperature is controllable up to a maximum of 450°C. All mantles are earthed for added safety.
- Fire resistant casing with stable base
- Low outer case temperatures
- Earthed element in case of flask breakage
- Maximum temperature 450°C
법적 정보
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.