조인트
joint: ST/NS14/20
제조업체/상표
S431015
벌브 용량
15 mL
용량
25 mL
일반 설명
Synthware™ microscale solvent reflux still has a collection bulb (15 mL) and it features a side syringe port with a cap and septum for the removal of solvent. It includes a 2 mm PTFE stopcock and 14/20 joints. Complete, without a two-neck flask.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.