material
polyester
white
설명
for TLS printer only
포장
roll of 500 labels
제조업체/상표
Brady PTL-112-490
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
31.75 mm × 9.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thermal transfer printable labels capable of adhering to cold/frozen surfaces. Constructed from white polyester.
- Thermal transfer printing offers crisp, high resolution, smear-free print
- Can be used to indentify lab samples that are already frozen
- Can survive environments of down to -196°C for a minimum of ten years
- Excellent resistance to laboratory chemicals
- Available in sizes to fit most popular tubes, vials, conicals or trays
법적 정보
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
FreezerBondz is a trademark of Brady Worldwide, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.