material
polyester
white
포장
roll of 250 labels
제조업체/상표
Brady PTL-76-461
재고 정보
available only in EU
너비 × 길이
41.28 mm × 15.24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Brady® self-laminating clear polyester labels with matte white printable zone are ideal for cables, laboratory ID, or general labeling.
- Print-smudge and solvent resistant labels feature a permanent acrylic adhesive and are thermal transfer printable.
- For Use with Printer: BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200 Thermal Labeling System, TLS-PC LINK Thermal Labeling System.
법적 정보
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.