주요 문서
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
polyester
white
포장
roll of 750 labels
제조업체/상표
Brady PTL-108-461
재고 정보
available only in EU
기술
PCR: suitable
너비 × 길이
38.10 mm × 17.28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)