주요 문서
Z637246
Edisonite universal detergent
weight 1 kg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
설명
pulverized detergents
제조업체/상표
BRAND 44301
기술
immunocytochemistry: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
중량
1 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
기타 정보
BR44301 (India)
법적 정보
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)