제조업체/상표
Nalgene®
재고 정보
not available in EU
너비 × 높이 × 두께
8 1/2 in. × 12 in. × 1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed from polycarbonate with a magnetic base and 14 in. acetal flexible arm and magnetic base.
Provides protection from splashes and aerosols from potentially infectious samples. Complies with OSHA bloodborne pathogen regulations. Also provides UV protection (200-360 nm).
Use with clamp when a magnetic surface is not available. Not autoclavable.
Provides protection from splashes and aerosols from potentially infectious samples. Complies with OSHA bloodborne pathogen regulations. Also provides UV protection (200-360 nm).
Use with clamp when a magnetic surface is not available. Not autoclavable.
경고
Warning: Does not provide radiation protection.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.