특징
splash goggles included
높이 × 너비
24 in. × 48 in.
일반 설명
Flexible benchtop safety workshield. Constructed of 19 gauge 2x2 steel mesh core which fits into a translucent PVC film cover with a zip fastener along one edge. Freestanding; this shield can be formed into a variety of shapes. The mesh holds the shape while the vinyl cover provides protection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.