material
triangular PTFE-coated
포장
pack of 10
제조업체/상표
BRAND 137822
길이
55 mm
막대 직경
14 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
기타 정보
BR137822 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.